Tisk…
3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC27994-1G PC27994-5G
APOSPC27994-1GEA 3480 CZK
APOSPC27994-1G APOSPC27994-5G
3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione 95%
3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione
Vzorec: C₁₂H₁₃FN₂O₂
MW: 236,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05975052
CAS číslo: 860787-36-6