3-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC2797-1G
PC2797-500MG
PC2797-5G
APOSPC2797-1GEA
1950
CZK
APOSPC2797-1G
APOSPC2797-500MG
APOSPC2797-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
3-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide
Vzorec:
C₈H₈BrFO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08741378 CAS číslo: 914637-29-9 UN: 3265 ADR: 8,III |