Tisk…
6-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
PC27949-1G
APOSPC27949-1GEA 8070 CZK
APOSPC27949-1G
6-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
6-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Vzorec: C₁₂H₇FN₂O
MW: 214,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202736
CAS číslo: 31755-80-3