Tisk…

2-Fluorothioanisole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2793-25G PC2793-5G
APOSPC2793-25GEA 2570 CZK
APOSPC2793-25G APOSPC2793-5G
2-Fluorothioanisole
2-Fluorothioanisole
Vzorec: C₇H₇FS
Bod varu: 197…199 °C
Hustota: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093762
CAS číslo: 655-20-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR