Tisk…
3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2787-1G PC2787-25G PC2787-5G
APOSPC2787-1GEA 622 CZK
APOSPC2787-1G APOSPC2787-25G APOSPC2787-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline 98%
3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
Vzorec: C₇H₇BrFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094193
CAS číslo: 502496-36-8