Tisk…
Fmoc-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC27857-100MG PC27857-1G PC27857-250MG
APOSPC27857-100MGEA 18020 CZK
APOSPC27857-100MG APOSPC27857-1G APOSPC27857-250MG
Fmoc-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Fmoc-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Vzorec: C₁₉H₁₆F₃NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682447
CAS číslo: 1219145-37-5