Tisk…
Fmoc-2-fluoro-DL-phenylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-(2-fluorophenyl)acetic acid
PC27856-100MG PC27856-1G PC27856-250MG
APOSPC27856-100MGEA 13260 CZK
APOSPC27856-100MG APOSPC27856-1G APOSPC27856-250MG
Fmoc-2-fluoro-DL-phenylglycine
Fmoc-2-fluoro-DL-phenylglycine
Vzorec: C₂₃H₁₈FNO₄
MW: 391.4 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682470
CAS číslo: 433291-96-4