2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
PC2780-5G
PC2780-1G
APOSPC2780-5GEA
8900
CZK
APOSPC2780-5G
APOSPC2780-1G
2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol 98%
2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec:
C₇H₆F₃NO₂ Bod tání: 98…101 °C Storage Temperature: Refrigerator |
CAS číslo:
461699-34-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...