Tisk…
4,5-Difluoro-2-nitrophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2779-1G PC2779-25G PC2779-5G
APOSPC2779-1GEA 622 CZK
APOSPC2779-1G APOSPC2779-25G APOSPC2779-5G
4,5-Difluoro-2-nitrophenol 97%
4,5-Difluoro-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175,0897 g/mol
Bod tání: 54…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094187
CAS číslo: 55346-97-9