Tisk…
2,4-Difluoro-6-nitrophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2778-1G PC2778-5G
APOSPC2778-1GEA 622 CZK
APOSPC2778-1G APOSPC2778-5G
2,4-Difluoro-6-nitrophenol 97%
2,4-Difluoro-6-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃F₂NO₃
Bod tání: 49…50 °C
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094186
CAS číslo: 364-31-8