Tisk…
2-Amino-4,5-difluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2777-1G PC2777-250MG
APOSPC2777-1GEA 5160 CZK
APOSPC2777-1G APOSPC2777-250MG
2-Amino-4,5-difluorophenol 98%
2-Amino-4,5-difluorophenol
Vzorec: C₆H₅F₂NO
MW: 145,11 g/mol
Bod tání: 135…140 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094185
CAS číslo: 163734-01-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III