Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2773-1G PC2773-5G PC2773-25G
APOSPC2773-1GEA 622 CZK
APOSPC2773-1G APOSPC2773-5G APOSPC2773-25G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃BrFNO₃
Bod tání: 67 °C
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094182
CAS číslo: 320-75-2