Tisk…
5-Fluoro-m-anisaldehyde 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2772-1G PC2772-25G PC2772-5G
APOSPC2772-1GEA 622 CZK
APOSPC2772-1G APOSPC2772-25G APOSPC2772-5G
5-Fluoro-m-anisaldehyde 97+%
5-Fluoro-m-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO₂
Bod tání: 24…29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741376
CAS číslo: 699016-24-5