Tisk…
5-Bromo-2-fluoroaniline 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2771-100G PC2771-10G PC2771-25G
APOSPC2771-100GEA 1700 CZK
APOSPC2771-100G APOSPC2771-10G APOSPC2771-25G
5-Bromo-2-fluoroaniline 98+%
5-Bromo-2-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅BrFN
Bod varu: 105 °C/12mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094181
CAS číslo: 2924-09-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III