trans-3,5-Difluorocinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
trans-3-(3,5-Difluorophenyl)acrylic acid
PC2766-25G
PC2766-100G
PC2766-5G
APOSPC2766-25GEA
1740
CZK
APOSPC2766-25G
APOSPC2766-100G
APOSPC2766-5G
trans-3,5-Difluorocinnamic acid 98%
trans-3,5-Difluorocinnamic acid
Vzorec:
C₉H₆F₂O₂ MW: 184.14 Bod tání: 204…205 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010321 CAS číslo: 147700-58-1 |