Tisk…

trans-3,4-Difluorocinnamic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2764-25G PC2764-5G PC2764-100G
APOSPC2764-25GEA 870 CZK
APOSPC2764-25G APOSPC2764-5G APOSPC2764-100G
trans-3,4-Difluorocinnamic acid 97%
trans-3,4-Difluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆F₂O₂
Bod tání: 194…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010320
CAS číslo: 112897-97-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR