Tisk…
trans-2,5-Difluorocinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2762-25G PC2762-100G PC2762-5G
APOSPC2762-25GEA 2200 CZK
APOSPC2762-25G APOSPC2762-100G APOSPC2762-5G
trans-2,5-Difluorocinnamic acid 97%
trans-2,5-Difluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆F₂O₂
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010318
CAS číslo: 112898-33-6