Tisk…
trans-2,4-Difluorocinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2761-25G PC2761-50G PC2761-5G
APOSPC2761-25GEA 1330 CZK
APOSPC2761-25G APOSPC2761-50G APOSPC2761-5G
trans-2,4-Difluorocinnamic acid 98%
trans-2,4-Difluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆F₂O₂
Bod tání: 215…216 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010317
CAS číslo: 94977-52-3