Tisk…
2,3-Difluorocinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(2,3-Difluorophenyl)acrylic acid
PC2760-25G PC2760-5G
APOSPC2760-25GEA 4630 CZK
APOSPC2760-25G APOSPC2760-5G
2,3-Difluorocinnamic acid 97%
2,3-Difluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆F₂O₂
MW: 184.14
Bod tání: 200…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061291
CAS číslo: 207981-48-4