Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2759-1G PC2759-250MG PC2759-5G
APOSPC2759-1GEA 0 CZK
APOSPC2759-1G APOSPC2759-250MG APOSPC2759-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₄O₂S
Bod varu: 100…102 °C/8mmHg
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01090999
CAS číslo: 1744-43-0
UN: 3265
ADR: 8,II