Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2756-1G PC2756-500MG
APOSPC2756-1GEA 1040 CZK
APOSPC2756-1G APOSPC2756-500MG
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₇F₃O₃
Bod tání: 185…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066338
CAS číslo: 783-13-1