4,4'-Difluorobiphenyl 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2750-5G
PC2750-10G
PC2750-1G
APOSPC2750-5GEA
1490
CZK
APOSPC2750-5G
APOSPC2750-10G
APOSPC2750-1G
4,4'-Difluorobiphenyl 97%
4,4'-Difluorobiphenyl
Vzorec:
C₁₂H₈F₂ Bod varu: 254…255 °C Bod tání: 88…91 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000349 CAS číslo: 398-23-2 EINECS: 206-910-6 UN: 3152 ADR: 9,II |