Tisk…
3,3'-Difluorobiphenyl 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2748C-1G PC2748C-5G
APOSPC2748C-1GEA 5630 CZK
APOSPC2748C-1G APOSPC2748C-5G
3,3'-Difluorobiphenyl 97%
3,3'-Difluorobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₈F₂
Bod varu: 130 °C/14mmHg
Bod tání: 44415 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039216
CAS číslo: 396-64-5
EINECS: 206-905-9
UN: 3151
ADR: 9,II