Tisk…
2,2'-Difluorobiphenyl
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2748-1G PC2748-25G PC2748-5G
APOSPC2748-1GEA 2480 CZK
APOSPC2748-1G APOSPC2748-25G APOSPC2748-5G
2,2'-Difluorobiphenyl
2,2'-Difluorobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₈F₂
Bod tání: 117…121 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 388-82-9
UN: 3152
ADR: 9,II