Tisk…
α-Bromo-3,4-difluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,4-Difluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-1,2-difluorobenzene
PC2745-100G PC2745-25G PC2745-1G PC2745-5G
APOSPC2745-100GEA 2730 CZK
APOSPC2745-100G APOSPC2745-25G APOSPC2745-1G APOSPC2745-5G
α-Bromo-3,4-difluorotoluene 97%
α-Bromo-3,4-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02
Bod varu: 59…61 °C/3.5mmHg
Hustota: 1.618 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009889
CAS číslo: 85118-01-0
EINECS: 285-653-1
UN: 3265
ADR: 8 III