Tisk…
α-Bromo-2,5-difluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1,4-difluorobenzene, 2,5-Difluorobenzyl bromide
PC2742-10G PC2742-250G PC2742-50G
APOSPC2742-10GEA 622 CZK
APOSPC2742-10G APOSPC2742-250G APOSPC2742-50G
α-Bromo-2,5-difluorotoluene 98%
α-Bromo-2,5-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02
Bod varu: 186
Bod tání: 8
Hustota: 1.609 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009897
CAS číslo: 85117-99-3
UN: 2924
ADR: 3+8 II