Tisk…
2,4-Difluorobenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,4-difluorobenzene, α-Bromo-2,4-difluorotoluene
PC2741-100G PC2741-25G
APOSPC2741-100GEA 6420 CZK
APOSPC2741-100G APOSPC2741-25G
2,4-Difluorobenzyl bromide 98%
2,4-Difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02
Bod varu: 42…43 °C/1mmHg
Hustota: 1.613 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011649
CAS číslo: 23915-07-3
EINECS: 245-938-3
UN: 2920
ADR: 8+3 II