Tisk…
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2740-1G PC2740-25G PC2740-5G
APOSPC2740-1GEA 622 CZK
APOSPC2740-1G APOSPC2740-25G APOSPC2740-5G
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid 95%
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FIO₂
Bod tání: 216…219 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094173
CAS číslo: 124700-40-9