Tisk…
2,3-Difluorobenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromo-2,3-difluorotoluene
PC2739-100G PC2739-25G PC2739-5G
APOSPC2739-100GEA 7080 CZK
APOSPC2739-100G APOSPC2739-25G APOSPC2739-5G
2,3-Difluorobenzyl bromide 98%
2,3-Difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02
Bod varu: 186
Bod tání: 8
Hustota: 1.628 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042488
CAS číslo: 113211-94-2
UN: 3265
ADR: 8 II