Tisk…
3,5-Difluorobenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2738D-1G PC2738D-10G
APOSPC2738D-1GEA 622 CZK
APOSPC2738D-1G APOSPC2738D-10G
3,5-Difluorobenzylamine 97%
3,5-Difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Bod varu: 184 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061244
CAS číslo: 90390-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III