Tisk…
3,4-Difluorobenzylamine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2738-100G PC2738-25G PC2738-5G
APOSPC2738-100GEA 5790 CZK
APOSPC2738-100G APOSPC2738-25G APOSPC2738-5G
3,4-Difluorobenzylamine 99%
3,4-Difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇F₂N
Hustota: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010145
CAS číslo: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
UN: 2735
ADR: 8,III