Tisk…
2,6-Difluorobenzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2737-25G PC2737-5G PC2737-100G
APOSPC2737-25GEA 1490 CZK
APOSPC2737-25G APOSPC2737-5G APOSPC2737-100G
2,6-Difluorobenzylamine 95%
2,6-Difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Bod varu: 174…177 °C
Hustota: 1,197 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010144
CAS číslo: 69385-30-4
EINECS: 273-983-9
UN: 2735
ADR: 8,III