Tisk…
2,5-Difluorobenzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2,5-Difluorophenyl)methanamine
PC2736-100G PC2736-25G PC2736-5G
APOSPC2736-100GEA 6620 CZK
APOSPC2736-100G APOSPC2736-25G APOSPC2736-5G
2,5-Difluorobenzylamine 95%
2,5-Difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇F₂N
Bod varu: 76…78 °C/15mmHg
Hustota: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010143
CAS číslo: 85118-06-5
EINECS: 285-658-9
UN: 2735
ADR: 8,III