Tisk…
2,4-Difluorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2,4-Difluorophenyl)methanamine
PC2735-100G
APOSPC2735-100GEA 2150 CZK
APOSPC2735-100G
2,4-Difluorobenzylamine 98%
2,4-Difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Bod varu: 55…57 °C/8mmHg
Hustota: 1,204 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010142
CAS číslo: 72235-52-0
EINECS: 276-502-0
UN: 2735
ADR: 8,III