Tisk…
2,3-Difluorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2,3-Difluorophenyl)methanamine
PC2734W-1G PC2734W-5G PC2734W-25G
APOSPC2734W-1GEA 662 CZK
APOSPC2734W-1G APOSPC2734W-5G APOSPC2734W-25G
2,3-Difluorobenzylamine 98%
2,3-Difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Bod varu: 65 °C/4mmHg
Hustota: 1,223 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070793
CAS číslo: 72235-51-9
UN: 2735
ADR: 8,III