Tisk…
3,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3,5-Difluorophenyl)methanol
PC2734-100G PC2734-10G PC2734-25G
APOSPC2734-100GEA 2200 CZK
APOSPC2734-100G APOSPC2734-10G APOSPC2734-25G
3,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
3,5-Difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆F₂O
MW: 144.12
Bod varu: 98…99 °C/9mmHg
Hustota: 1.276 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010313
CAS číslo: 79538-20-8