Tisk…
3,4-Difluorobenzyl alcohol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3,4-Difluorophenyl)methanol
PC2733-25G PC2733-1G
APOSPC2733-25GEA 665 CZK
APOSPC2733-25G APOSPC2733-1G
3,4-Difluorobenzyl alcohol 96%
3,4-Difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆F₂O
MW: 144.12
Bod varu: 197
Bod tání: 9
Hustota: 1.262 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010628
CAS číslo: 85118-05-4
EINECS: 285-657-3