Tisk…
2,6-Difluorobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2,6-Difluorophenyl)methanol
PC2732-10G PC2732-25G
APOSPC2732-10GEA 622 CZK
APOSPC2732-10G APOSPC2732-25G
2,6-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,6-Difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆F₂O
MW: 144.12
Bod varu: 88 °C/14mmHg
Hustota: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004603
CAS číslo: 19064-18-7