Tisk…
2,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2731-100G PC2731-250G PC2731-25G
APOSPC2731-100GEA 2030 CZK
APOSPC2731-100G APOSPC2731-250G APOSPC2731-25G
2,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,5-Difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆F₂O
Hustota: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010627
CAS číslo: 75853-20-2
EINECS: 278-325-4