Tisk…
2,4-Difluorobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Difluorobenzyl Alcohol, (2,4-Difluorophenyl)methanol
PC2730-25G
APOSPC2730-25GEA 1620 CZK
APOSPC2730-25G
2,4-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,4-Difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Bod varu: 51…52 °C/1mmHg
Hustota: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009983
CAS číslo: 56456-47-4
EINECS: 260-191-3