Tisk…

2,3-Difluorobenzyl alcohol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC2729-1G PC2729-5G PC2729-10G
APOSPC2729-1GEA 622 CZK
APOSPC2729-1G APOSPC2729-5G APOSPC2729-10G
2,3-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,3-Difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆F₂O
MW: 144.12
Bod varu: 197
Bod tání: 9
Hustota: 1.282 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010312
CAS číslo: 75853-18-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR