3,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC2728-100G
PC2728-25G
APOSPC2728-100GEA
5290
CZK
APOSPC2728-100G
APOSPC2728-25G
3,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
3,5-Difluorobenzoyl chloride
Vzorec:
C₇H₃ClF₂O Bod varu: 173…175 °C Hustota: 1,41 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 69 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010309 CAS číslo: 129714-97-2 UN: 3265 ADR: 8,II |