Tisk…
3,4-Difluorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,4-difluorobenzoylchloride
PC2727-100G
APOSPC2727-100GEA 4100 CZK
APOSPC2727-100G
3,4-Difluorobenzoyl chloride 98%
3,4-Difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Bod varu: 185…186 °C
Hustota: 1,402 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009930
CAS číslo: 76903-88-3
EINECS: 278-570-7
UN: 3265
ADR: 8,II