Tisk…
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2726-5G PC2726-25G
APOSPC2726-5GEA 2200 CZK
APOSPC2726-5G APOSPC2726-25G
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FIN
Bod tání: 103…105 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094172
CAS číslo: 137553-42-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III