Tisk…
2,6-Difluorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2725-100G PC2725-250G
APOSPC2725-100GEA 1710 CZK
APOSPC2725-100G APOSPC2725-250G
2,6-Difluorobenzoyl chloride 98%
2,6-Difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
Bod varu: 72…75 °C/13mmHg
Hustota: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000659
CAS číslo: 18063-02-0
EINECS: 241-971-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II