2,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC2724-10G
PC2724-100G
PC2724-25G
PC2724-5G
APOSPC2724-10GEA
1080
CZK
APOSPC2724-10G
APOSPC2724-100G
APOSPC2724-25G
APOSPC2724-5G
2,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
2,5-Difluorobenzoyl chloride
Vzorec:
C₇H₃ClF₂O Bod varu: 92…93 °C/34mmHg Hustota: 1,425 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 59 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009929 CAS číslo: 35730-09-7 EINECS: 252-701-8 UN: 2920 ADR: 8+3,II |