Tisk…
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3,5-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC2721-25G PC2721-5G
APOSPC2721-25GEA 992 CZK
APOSPC2721-25G APOSPC2721-5G
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₆H₇Cl₃N₂
MW: 213.49 g/mol
Bod tání: 261…266 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094171
CAS číslo: 502496-27-7