Tisk…
(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3,4-Difluorophenyl)hydrazine xhydrochloride, 3,4-Difluorophenylhydrazinium chloride, 1-(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC2720-5G PC2720-25G PC2720-100G
APOSPC2720-5GEA 622 CZK
APOSPC2720-5G APOSPC2720-25G APOSPC2720-100G
(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride 97%
(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Vzorec: C₆H₇ClF₂N₂
MW: 180,59 g/mol
Bod tání: ca 230 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094170
CAS číslo: 875664-54-3