Tisk…
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2717-5G PC2717-1G PC2717-25G
APOSPC2717-5GEA 744 CZK
APOSPC2717-5G APOSPC2717-1G APOSPC2717-25G
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile 98%
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClFN
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094168
CAS číslo: 57381-56-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III