Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2714-1G PC2714-100G
APOSPC2714-1GEA 417 CZK
APOSPC2714-1G APOSPC2714-100G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₈H₇ClF₆N₂
MW: 280.60 g/mol
Bod tání: ∼ 208 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094165
CAS číslo: 502496-23-3